Learn More
N-N-Butyldiethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735892
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
102-79-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00002856
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
7620
2-[Butyl(2-Hydroxyethyl)aminoethanol
CCCCN(CCO)CCO
102-79-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00002856
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
7620
2-[Butyl(2-Hydroxyethyl)aminoethanol
CCCCN(CCO)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-N-Butyldiethanolamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Braun bis Braun-Rot
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 264.0°C to 278.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Brechungsindex 1.4615 to 1.4635
Menge 250 mL
Beilstein 04, 285
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 161.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.