Learn More
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-phenoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051431 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051431 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0378.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-phenoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 N2 O7 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
IUPAC-Name N-Methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 386.4
Menge 25 mg
Formelmasse 386,0242 g/mol