Learn More
N,N'-Bis-(benzyloxycarbonyl)-1 H-pyrazol-1-carboxamidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450756 1 g 1 Gramm
15460756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54092.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 152120-55-3 | C20H18N4O4 | 378.388 g/mol
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152120-55-3
Summenformel C20H18N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 378.388
MDL-Nummer MFCD02683516
InChI-Schlüssel NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis-z-1-guanylpyrazole, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n,n-bisbenzyloxycarbonyl-1-guanylpyrazole, benzyl benzyloxy carbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, pyrazole z 2, pyrazol z 2, n,n'-bs-z-1-guanylpyrazole, n,n;-bis-z-1-guanylpyrazole, benzyl n-1z-benzyloxy carbonyl imino pyrazol-1-yl methyl carbamate, n,n'-di-cbz-1h-pyrazole-1-carbo
PubChem CID 6371643
IUPAC-Name Benzyl (NZ)-N-[Phenylmethoxycarbonylamino(Pyrazol-1-yl)Methyliden]Carbamat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N3C=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 378.38
Reinheit (%) ≥98%