Learn More
N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30472828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472828 250 mg 250 Milligramm
30470344 1 g 1 Gramm
30464344 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265690250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17061-62-0
Summenformel C16H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamin
SMILES COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Formelmasse 257.1416