Learn More
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414437 25 g 25 Gramm
11404437 5 g 5 Gramm
11424437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20458.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1871-89-2 | C6H12N2O4 | 176.172 g/mol
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N.N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-Oxamid ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1871-89-2
Summenformel C6H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.172
MDL-Nummer MFCD00020559
InChI-Schlüssel FPQJEXTVQZHURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl oxalamide, nn'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, unii-t92n2yr78x, ethanediamide, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, n,n-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n,n'-bis-2-hydroxyethyl-oxamide, ethanediamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethanediamide, n-2-hydroxyethyl-n'-2-hydroxyethyl ethane-1,2-diamide
PubChem CID 74638
IUPAC-Name N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamid
SMILES C(CO)NC(=O)C(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Schmelzpunkt 167°C to 169°C (decomposition)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 99%