Learn More
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384149 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11384149
Marke: MP Biomedicals 0210092780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-18-1
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00007533
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.9961
Formelmasse 239.23