Learn More
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluolsulfonamid, Technische Qualität 90 %, TRC
Artikelnummer. 30344151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344151 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB419010250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Summenformel C11 H15 Cl2 N O2 S
Menge 250 mg
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI-Formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC-Name N,N-Bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 296.2133
Formelmasse 295.0201