Learn More
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluolsulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049165 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049165 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1035.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N,N-Bis(2-chlorethyl)-p-toluolsulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H15 Cl2 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI-Formel InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC-Name N,N-Bis(2-chlorethyl)-4-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 296.2133
Menge 25 mg
Formelmasse 295,0201 g/mol