Learn More
N,N'-1,4-Phenylenbis[2-bromacetamid], TRC
Artikelnummer. 30421927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3198631G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Summenformel C10 H10 Br2 N2 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
IUPAC-Name 2-Brom-N-[4-[(2-Bromacetyl)amino]phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 350.007
Formelmasse 347.911