missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-1,2-Ethanediylbis-Carbamodithiosäure C,C'-Dimethylester, TRC

Artikelnummer. 30132411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132411 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE50132010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20721-48-6
Summenformel C6 H12 N2 S4
Molekulargewicht (g/mol) 240.4329
Synonym Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
IUPAC-Name Methyl N-[2-(Methylsulfanylcarbothioylamino)Ethyl]Carbamodithioat
SMILES CSC(=S)NCCNC(=S)SC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Formelmasse 239.9883
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.