missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylvancomycin Di-trifluoroacetic Acid Salt (>85%), TRC

Artikelnummer. 30179987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179987 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3485151MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Synonym 22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine, Vancomycin Derivative Di-trifluoroacetic Acid Salt∣56-Methylvancomycin Di-trifluoroacetic Acid Salt;∣Antibiotic M 43D Di-trifluoroacetic Acid Salt∣(3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3-(((2S,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-43,45-dichloro-6-((R)-2-(dimethylamino)-4-methylpentanamido)-7,22,28,30,32-pentahydroxy-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-1H,22H-23,36-(epiminomethano)-8,11:18,21-dietheno-13,16:31,35-di(metheno)benzo[n][1]oxa[6,9]diazacyclohexadecino[4,5-d][1]oxa[7,17]diazacyclotetracosine-26-carboxylic Acid Di-trifluoroacetic Acid Salt

Spezifikation

Format Neat
Molekulargewicht 1691.33
Produkttyp API
Menge 1 mg
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.