Learn More
N-Methylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30481128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481128 5 g 5 Gramm
30469400 50 g 50 Gramm
30468105 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3381755G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-50-5
Summenformel C2 H6 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Synonym Urea, N-methyl- (ACI), N-Methylurea (ACI), Urea, methyl- (6CI, 8CI, 9CI), 1-Methylurea, MeSH ID: D008782, Methylurea, Monomethylurea
IUPAC-Name Methylharnstoff
SMILES CNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylurea
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
Formelmasse 74.048