Learn More
N-Methylthioharnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428653 25 g -
11438653 100 g 100 Gramm
11498720 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10437.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-52-7
Summenformel C2H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 90.144
MDL-Nummer MFCD00004938
InChI-Schlüssel KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC-Name Methylthioharnstoff
SMILES CNC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylthiourea
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
pH 7
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 506162
Formelmasse 90.15
Reinheit (%) ≥98%