Learn More
N-Methylpyrrol-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11916721 1 g 1 Gramm
11926721 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850567-47-4
Summenformel C11H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.08
MDL-Nummer MFCD06659917
InChI-Schlüssel OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, 1-methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1h-pyrrole, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem18528, 1-methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, n-methyl-2-pyrroleboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole
PubChem CID 44118773
IUPAC-Name 1-Methyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrrol
SMILES CN1C=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.