Learn More
N-Methylperfluor-1-Octanesulfonamidoessigsäure (>85 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31) |
| Formelmasse | 570.9746 |