Learn More
N-Methylmorpholin (Peptid-Synthese), Fisher BioReagents
Beschreibung
N-Methylmorpholin wird in Peptidsyntheseprotokollen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | Methylmorpholine |
| Chemischer Name oder Material | N-Methylmorpholine |
| CAS | 109-02-4 |
| Siedebereich | 2 max. |
| Schmelzpunkt | -65°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.920g/cm³ |
| pH | 10.6 |
| Siedepunkt | 115°C |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Methylmorpholine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.