Learn More
N-Methylmaleimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylmaleimide |
| Menge | 500 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3 |
| Formelmasse | 111.032 |