Learn More
N-Methylmaleimide, TRC
Artikelnummer. 30476739
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476739 5 g 5 Gramm
30483029 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3168005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-88-1
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
IUPAC-Name 1-methylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylmaleimide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Formelmasse 111.032