Learn More
N-Methylhydroxylamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473340 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31278010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 4229-44-1
Summenformel CH6ClNO
Menge 10 g
Synonym Methylhydroxylamine Hydrochloride, Methylhydroxylammonium Chloride, N-Hydroxy-N-methanamine Hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium Chloride, N-Hydroxymethanamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
SMILES Cl.CNO
IUPAC-Name N-Methylhydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 83.52
Formelmasse 83.0138