Learn More
N-Methylformamid, TRC
Artikelnummer. 30134668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134668 100 g 100 Gramm
30011304 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM305380100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-39-7
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
Synonym Methylformamide, Monomethylformamide, N-Methylformimidic Acid, N-Monomethylformamide, NSC 3051
IUPAC-Name N-Methylformamid
SMILES CNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylformamide
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Formelmasse 59.0371