Learn More
N-Methylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376706 50 g 50 Gramm
11386706 250 g 250 Gramm
11396706 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03908.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59.068 g/mol
N-Methylformamide is used to prepare methyl isocyanate. It is used as an extraction solvent for aromatic hydrocarbons and acts as a ligand in coordination chemistry. It is employed as a solvent in oil refineries and in aluminum electrolytic capacitors. Further, it is used as a reagent in organic synthesis. In addition to this, it is used as an investigational anticancer drug and an intermediate in the production of some pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylformamid wird zur Herstellung von Methylisocyanat verwendet. Dient als Lösungsmittel zur Extraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe und agiert als Ligand in der Koordinationschemie. Wird als Lösungsmittel in Erdölraffinerien und in Aluminium-Elektrolytkondensatoren genutzt. Wird auch als Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Ist zudem ein Prüfpräparat in der Krebstherapie und ein Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Pharmazeutika.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton und Ethanol. Nicht mischbar mit Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-39-7
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.068
MDL-Nummer MFCD00003280
InChI-Schlüssel ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC-Name N-Methylformamid
SMILES CNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylformamide
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.018
Siedepunkt 181°C to 185°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Strukturformel HCONHCH3
Brechungsindex 1.432
Menge 50 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Formelmasse 59.07
Reinheit (%) 99%