Learn More
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Methylethylendiamin wird mit Pyridin-2-Carbonsaldehyd kondensiert, um ein Imin zu bilden.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylethylenediamine |
| Dichte | 0.851 |
| Siedepunkt | 114°C to 116°C |
| Flammpunkt | 41°C (105°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | H2NCH2CH2NHCH3 |
| Brechungsindex | 1.4395 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2734 |
| Beilstein | 878141 |
| Mehr anzeigen |