missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyldopamine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™

Dopamine agonist

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60306.03

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15463099

  • 253.47 CHF / 1 Gramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Andregenic and dopamine receptor agonist; active metabolite of Ibopramine. Also, it is used as internal standard in chromatographic analysis of catecholamine′s.

Solubility
Soluble in methanol, water.

Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

62-32-8
203.67
JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
86470
[H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
C9H14ClNO2
MFCD00035074
n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
hydrogen 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol chloride

Spezifikation

N-Methyldopamine hydrochloride
C9H14ClNO2
1g
Soluble in methanol,water.
[H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
203.67
203.67
62-32-8
MFCD00035074
n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 4-[2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol chloride
86470
95%
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.