Learn More
N-Methylcarbonyl-2-Chloracetamidrazon, TRC
Artikelnummer. 30004145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2612901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155742-64-6
Summenformel C4 H8 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 165.58
IUPAC-Name Methyl N-[(2-Chlorethanimidoyl)amino]Carbamat.
SMILES COC(=O)NNC(=N)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 165.0305