Learn More
N-Methylcarbazol-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956721 5 g 5 Gramm
11946691 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1217891-71-8 | C19H22BNO2 | 307.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1217891-71-8
Summenformel C19H22BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 307.20
MDL-Nummer MFCD16294552
InChI-Schlüssel AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
PubChem CID 56924967
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 151.7°C to 152.4°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
IUPAC-Name 9-Methyl-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Carbazol
Formelmasse 307.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.