Learn More
N-Methylbenzylamin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylbenzylamine-d3 |
| CAS | 122025-09-6 |
| Summenformel | C8 D3 H8 N |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-Benzyl-1,1,1-Trideuteriomethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.198 |
| Formelmasse | 124.108 |