Learn More
N-Methylbenzylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-160293
14.73 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
benzyl(methyl)amine
CNCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
benzyl(methyl)amine
CNCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methylbenzylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 184°C to 189°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHCH3
Brechungsindex 1.5214 to 1.5234
Menge 5 mL
Beilstein 12, 1019
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 65g/L (20°C)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig