Learn More
N-Methylbenzamid, 99%
Artikelnummer. 11419206
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419206 5 g 5 Gramm
11429206 25 g 25 Gramm
11439206 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18057.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Es wirkt als potenter PDE10A-Inhibitor (Phosphodiesterase mit einer bemerkenswerten Lokalisierung, da das Protein nur im Hirngewebe reichlich vorhanden ist). Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Fungiert als potenter PDE10A-Hemmer (Phosphodiesterase mit einer bemerkenswerten Lokalisierung, da das Protein nur im Hirngewebe reichlich vorhanden ist). Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-93-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00011642
InChI-Schlüssel NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
PubChem CID 11954
IUPAC-Name N-methylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylbenzamide
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke