Learn More
N-Methylanthranilsäure, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478897 500 g 500 Gramm
11438730 25 g 25 Gramm
11468897 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20531.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-68-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-68-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00002424
InChI-Schlüssel WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
PubChem CID 67069
ChEBI CHEBI:16394
IUPAC-Name 2-(methylamino)benzoesäure
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylanthranilic acid
Schmelzpunkt ∼171°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 2208135
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) ≥90%