Learn More
N-Methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598429
40.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-Methylanilin
CNC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-Methylanilin
CNC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9870g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH3
Brechungsindex 1.5694 to 1.5714
Menge 500 g
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Merck Index 15, 6093
Relative Dichte 0.987
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Formelmasse 107.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig