Learn More
N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323297
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11323297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13873.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylanilin wird bei der Herstellung von N,N′-Dimethylsulfinyldianilin mit Triethylamin und Thionylchlorid als Reagenzien verwendet. Es wirkt auch als latentes und koppelndes Lösungsmittel. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Agrochemikalien. Darüber hinaus wird es als Antiklopfmittel eingesetzt, was eine wesentliche Rolle bei der Erhöhung der Oktanzahl spielt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-61-8
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00008283
InChI-Schlüssel AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC-Name N-Methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.989
Siedepunkt 194°C to 197°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 500 g
UN-Nummer UN2294
Beilstein 741982
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6019
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%