missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-Pantoprazol (Mischung aus 1- und 3-Isomeren), TRC

Artikelnummer. 17914565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914565 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32586610MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 624742-53-6
Summenformel C17 H17 F2 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 397.4
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
IUPAC-Name 5-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)Methylsulfinyl]-1-Methylbenzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Methyl Pantoprazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formelmasse 397.0908
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.