Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, TRC
Artikelnummer. 30479137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3311251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MSFTA
CAS 24589-78-4
Summenformel C6 H12 F3 N O Si
Menge 1 g
Synonym MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-trimethylsilylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
Formelmasse 199.064