Learn More
N-Methyl-N-(Chinolin-6-Ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 172.23 |
| Reinheit (%) | 95% |