Learn More
N-Methyl-N-propargylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10183220
Marke: Thermo Scientific Acros 127530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 555-57-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-57-7
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00008576
InChI-Schlüssel DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pargyline, pargylamine, n-methyl-n-propargylbenzylamine, paragyline, eudatin, supirdyl, eutonyl, pargylin, n-methyl-n-2-propynylbenzylamine, benzyl-methyl-2-propinylamin
PubChem CID 4688
ChEBI CHEBI:7930
IUPAC-Name N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amin
SMILES CN(CC#C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-propargylbenzylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 86°C to 88°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)CH2C∽CH
Brechungsindex 1.5213
Menge 1 g
Beilstein 12, II, 548
Merck Index 15, 7142
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscibel in ethanol,acetone
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.