Learn More
N-Methyl-N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11465756
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465756 50 g 50 Gramm
11445756 2.5 g 2.50 Gramm
11455756 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20824.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von S-Ethyl-N-methyl-N-phenyl-isothiourea;hydroiodid durch Erhitzen verwendet. In Gegenwart des Lösungsmittels Aceton.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4104-75-0
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.242
MDL-Nummer MFCD00086629
InChI-Schlüssel MCWZNJNWGQPUGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-phenylthiourea, 1-methyl-1-phenyl-thiourea, thiourea, methylphenyl, urea,1-methyl-1-phenyl-2-thio, amino methylphenylamino methane-1-thione, acmc-1akxy, maybridge1_000090, n-methyl-n-phenyl-thiourea, n-phenyl-n-methyl-thiourea, thiourea, n-methyl-n-phenyl
PubChem CID 723631
IUPAC-Name 1-methyl-1-phenylthioharnstoff
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-phenylthiourea
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Geruch Odorless
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.24
Reinheit (%) 97%