Learn More
N-Methyl-N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird zur Herstellung von S-Ethyl-N-methyl-N-phenyl-isothiourea;hydroiodid durch Erhitzen verwendet. In Gegenwart des Lösungsmittels Aceton.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-phenylthiourea |
| Schmelzpunkt | 100°C to 104°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 2.5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 166.24 |
| Reinheit (%) | 97% |