Learn More
N-Methyl-n-Octylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329435 5 g 5 Gramm
11339435 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18639.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2439-54-5
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.274
MDL-Nummer MFCD00048927
InChI-Schlüssel SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC-Name N-Methyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-n-octylamine
Dichte 0.79
Siedepunkt 68°C (8 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Strukturformel CH3(CH2)7NHCH3
Brechungsindex 1.427
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) 98%