Learn More
N-Methyl-N-Nitroso-2-Propanemin, TRC
Artikelnummer. 30005325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005325 2.5 g 2.50 Gramm
30003450 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3508002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30533-08-5
Summenformel C4 H10 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
Synonym 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
IUPAC-Name N-methyl-N-propan-2-ylnitrohaltiges Amid
SMILES CC(C)N(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Formelmasse 102.0793
Reinheit (%) >95%