Learn More
N-Methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330677 250 mg 250 Milligramm
10537484 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330677 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49746CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-18-8
Summenformel C13H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 201.27
MDL-Nummer MFCD08690282
InChI-Schlüssel UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 18525837
IUPAC-Name methyl[(5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 90%