Learn More
N-Methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine |
| CAS | 892501-90-5 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C13H14N2O |
| MDL-Nummer | MFCD08690279 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | n-methyl-n-4-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 4-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 4-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-1-4-2-pyridinyloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine |
| InChI-Schlüssel | AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |