Learn More
N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347164
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10347164 5 g 5 Gramm
10739403 250 mg 250 Milligramm
10767834 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347164 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42146DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-77-9
Summenformel C14H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.342
MDL-Nummer MFCD07368554
InChI-Schlüssel CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
PubChem CID 7060587
IUPAC-Name N-methyl-1-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) 95%