Learn More
N-Methyl-N-[3-(trifluormethyl)benzyl]amin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510125
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10025302
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00895CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 90390-07-1
Summenformel C9H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.181
InChI-Schlüssel JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC-Name N-Methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 97%