Learn More
N-Methyl-N-[3-(trifluormethyl)benzyl]amin, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 189.18 |
Reinheit (%) | 97% |