Learn More
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amin, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | N-methyl-1-(3-thiophen-2-ylphenyl)methanamin |
| Formelmasse | 203.31 |
| Reinheit (%) | 97% |