Learn More
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10185152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10185152 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10594994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185152 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44546CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-20-8
Summenformel C12H13NS
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD08435869
InChI-Schlüssel BIULJOFRQMLCQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-thien-2-ylbenzyl amine, methyl 3-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, methanamine,n-3-2-thienyl phenyl methylene, n-methyl-1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-then-2-ylbenzyl amne, methyl 3-2-thienyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-thien-2-ylphenyl methylamine
PubChem CID 18525772
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name methyl({[3-(thiophen-2-yl)phenyl]methyl})amine
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 97%