Learn More
N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 198.27 |
Reinheit (%) | 97% |