Learn More
N-Methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamine Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H22ClNO2.ClH/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3;/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 307.1106 |