Learn More
N-methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772295 1 g 1 Gramm
10205914 250 mg 250 Milligramm
10596975 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772295 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49946DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 361394-74-3
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
InChI-Schlüssel IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 23512750
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-phenoxyphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 95%