Learn More
N-Methyl-N-({2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10790174 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10147652 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790174 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46046CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857284-26-5
Summenformel C12H11F3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 272.289
MDL-Nummer MFCD07772873
InChI-Schlüssel IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
IUPAC-Name N-Methyl-1-[2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanamin
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 272.29
Reinheit (%) 97%